Learn More
Haldenwanger™ Embudo Buchner de porcelana
Código de producto. 10781922
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10.600 mL
10 ml
1250 ml
25 ml
3 ml
4300 ml
5800 ml
Diámetro de la placa (métrico):
19 mm
29 mm
42 mm
155 mm
250 mm
279 mm
330 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro de la placa (métrico) Tamaño de la unidad
10781922 25 ml 42 mm 1 PCS
10303081 3 ml 19 mm 1 PCS
10623491 10 ml 29 mm 1 PCS
10027440 1250 ml 155 mm 1 PCS
10695021 4300 ml 250 mm 1 PCS
10642911 5800 ml 279 mm cada uno
10579021 10.600 mL 330 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 10781922 Proveedor Haldenwanger™ N.º de proveedor L 127C/0
Cantidad Precio
1 52.35€ / paquete de 1
10 49.70€ / paquete de 1
En stock
Añadir a la cesta
Utilice estos embudos en una gran variedad de aplicaciones. Los embudos de Buchner de porcelana Haldenwanger™ están fabricados con porcelana de laboratorio optimizada.
  • Disponibles en diversos tamaños
  • Disponible con placa de filtro fija perforada
  • Cumple con las normas DIN VDE 0335, tipo C 100
Especificaciones
Capacidad (métrico) 25 ml
Material Porcelana
Altura (métrico) 76 mm
Diámetro de la placa (métrico) 42 mm
Diámetro del disco (métrico) 42 mm
Cantidad 1 unidad
Tipo de producto Embudo Büchner