Learn More
Haldenwanger™ Embudo Buchner de porcelana
Código de producto. 12358557
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1,9 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
12358557 1,9 mL cada uno
1 options
Código de producto. 12358557 Proveedor Haldenwanger™ N.º de proveedor L 127C/5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    469.18€
    347.59€ / paquete de 1
    Ahorro 121.59€
    25% Descuento
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Una elección excelente y duradera para la manipulación de materiales en el laboratorio.
  • Para su uso en aplicaciones de filtración en el laboratorio
  • Se suministran individualmente
  • Alta resistencia química y térmica
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1,9 mL
Diámetro del tubo (métrico) 35 mm
Material Porcelana
Altura (métrico) 260 mm
Color Blanco
Diámetro de la placa (métrico) 190 mm
Diámetro del disco (métrico) 190 mm
Longitud del tubo (métrico) 120 mm
Cantidad 1 unidad
Tipo de producto Embudo Büchner