Learn More
Haldenwanger™ Cubetas de porcelana
Código de producto. 10509031
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (métrico):
10 mm
13 mm
15 mm
16 mm
Longitud (métrico):
45 mm
50 mm
70 mm
96 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Altura (métrico) Longitud (métrico) unitSize
10509031 10 mm 45 mm 1 PCS
10048160 13 mm 70 mm 1 PCS
10260961 15 mm 50 mm 1 PCS
10038150 16 mm 96 mm 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10509031 Proveedor Haldenwanger™ N.º de proveedor L 33C/00
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilice estas placas para una gran variedad de aplicaciones. Las cubetas de porcelana Haldenwanger™ presentan un acabado interno liso y se fabrican con porcelana optimizada para su uso en laboratorios.
  • Cubeta de porcelana de perfil poco profundo
  • Disponibles en diversos tamaños
  • Cumple con las normas DIN VDE 0335, tipo C 100
Especificaciones
Material Porcelana
Forma Rectangulares
Tipo Cubeta de evaporación
Para utilizar con (aplicación) Laboratorios
Acabado interior Suave
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 45 x 25 x 10 mm
Longitud (métrico) 45 mm
Altura (métrico) 10 mm