Learn More
Fisherbrand™ Crisoles de porcelana de 25 ml
Código de producto. 17494012 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Product Type:
Medio
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Product Type unitSize
17494012 Medio cada uno
1 options
Código de producto. 17494012
Fecha estimada de envoi: 19-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para uso industrial y de laboratorio
  • Tipo de material: Porcelana
  • Color: blanco
  • Pies cúbicos/caja: 0,237
Especificaciones
Color Blanco
Descripción Tamaño de poro: 15 micras
Material Porcelana
Para utilizar con (aplicación) Para uso industrial y de laboratorio.
Capacidad (métrico) 25 mL
Product Type Medio