Learn More
Gibco™ Kit de clonación pOptiVEC™-TOPO™ TA Cloning™
Código de producto. 10317963 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Kit
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10317963 1 Kit 1 set
1 options
Código de producto. 10317963 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 12744017
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-09-2026
El kit Express está diseñado para un crecimiento y transfección eficientes de células de ovario de hámster chino (CHO) DG44 con deficiencia de dihidrofolato reductasa (DHFR) en cultivo de suspensión
  • El kit OptiCHO™ Express está diseñado para un crecimiento y transfección eficientes de células de ovario de hámster chino (CHO) DG44 con deficiencia de dihidrofolato reductasa (DHFR) en cultivo de suspensión.
  • El kit proporciona un protocolo de flujo de trabajo completo, así como los componentes necesarios para la transfección eficaz de células DHFR DG44 en un entorno sin suero y el posterior desarrollo de líneas celulares estables, que incluye:
  • Vector pOptiVEC™-TOPO™: un vector de clonación bicistrónica que contiene un gen DHFR para el desarrollo estable de líneas celulares en células CHO-DG44 (Figura 1); el vector está adaptado a TOPO™ y permite la clonación de un producto de PCR que contiene su gen de interés con una eficacia de >85 %
  • Reactivo de transfección FreeStyle™ MAX: un reactivo de transfección sin componentes de origen animal que ofrece altas eficiencias de transfección y resultados uniformes
  • Medio CD OptiCHO™: un medio sin proteínas definido químicamente (sin hipoxantina o timidina) diseñado específicamente para el cultivo celular de suspensión de alta densidad de células CHO-DG44 recombinantes y el rendimiento de proteínas secretadas
  • Medio CD DG44: un medio químicamente definido y sin proteínas complementado con hipoxantina y timidina para favorecer un crecimiento óptimo de las células DG44 en el cultivo de suspensión
  • Células DG44: preadaptadas al medio CD DG44 y seleccionadas para un crecimiento celular y una eficacia de transfección superiores
  • Además, el kit OptiCHO™ Express proporciona GIBCO™ OptiPRO™ SFM para mejorar la formación del complejo de lípidos de ADN, L-glutamina (se suministra por separado para aumentar la estabilidad de los medios) y Pluronic™ F-68 para controlar las fuerzas de cizalla en los cultivos de suspensión.
  • Almacenamiento: Almacene Pluronic™ F-68 de 15 °C a 30 °C. Almacene el medio CD DG44, el medio OptiPRO™ SFM, el medio CD OptiCHO™ y el reactivo de transfección FreeStyle™ MAX de 2 °C a 8 °C en la oscuridad. Almacene la L-glutamina, el vector pOptiVEC™-TOPO™, el cebador de secuenciación de avance CMV y el cebador de secuenciación inversa EMCV IRES de -5 °C a -20 °C. Almacene las células de E. coli químicamente competentes One Shot™ TOP10 a -80 °C. Almacenar las células DG44 en nitrógeno líquido.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Método de clonación TOPO™-TA
Sistema constitutivo o inducible Constitutivo
Tipo de entrega Transfección
Formato Kit
Para utilizar con (aplicación) Clonación
de control principal Producción de proteínas, Desarrollo de línea celular estable
Línea de productos Gibco
Tipo de producto Kit de clonación
Promotor CMV
Etiqueta de proteína Sin etiquetar
Cantidad 1 Kit
Agente de selección (eucariótico) Medios HT (-), MTX (metotrexato)
Vector Vectores TOPO-TA