Learn More
Melford POPSO
Descripción
El producto generalmente se envía dentro de las 24 horas. Solo para uso en investigación o fabricación posterior, no para uso alimentario o farmacológico.
Número CAS: 68189-43-5
Fórmulamolecular:C10H22N2O8S2
Peso molecular: 362,4Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | POPSO |
| CAS | 68189-43-5 |
| Cantidad | 25 g |
| Fórmula molecular | C10H22N2O8S2 |