Learn More
POPSO, solución tampón 0,2 M, pH 8,0, Thermo Scientific™
Código de producto. 15472919
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15472919 250 mL 250 ml
15462919 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15472919 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J60085.AK
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108321-07-9
Fórmula molecular C10H20N2Na2O8S2
Peso molecular (g/mol) 406.376
Número MDL MFCD00070005
Clave InChI XMRCLLXGMGEVHS-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 53393457
Nombre IUPAC disodio;2-hidroxi-3-[4-(2-hidroxi-3-sulfonatopropil)piperazina-1-il]propano-1-sulfonato
SMILES C1CN(CCN1CC(CS(=O)(=O)[O-])O)CC(CS(=O)(=O)[O-])O.[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material POPSO buffer soln.
Concentración 0.2 M
pH 8.0
Forma física Líquida
Cantidad 250 mL