Descripción
Este polímero POP™ es un polímero de análisis conformacional para aplicaciones de análisis de fragmentos de polinucleótidos no desnaturalizantes en analizadores genéticos.
Información de órdenes
Cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Refrigerar entre 2 °C y 8 °C. |
| Para utilizar con (equipo) | Analizador genético 310, analizador genético 3100, analizador genético 3130xl, analizador de ADN 3730xl, analizador genético 3130, analizador de ADN 3730 |
| Para utilizar con (aplicación) | Secuenciación, análisis de fragmentos (sin desnaturalización) |
| Vida útil en el instrumento | Estabilidad en el instrumento durante 7 días |
| Tipo de producto | Reactivo de secuenciación |
| Cantidad | 25 mL |
| Condiciones de envío | Hielo húmedo |