Learn More
Applied Biosystems™ POP-7™ Polymer for 3730/3730xl DNA Analyzers
Código de producto. 15829816 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 x 28 mL
5 x 28 mL
10 x 28 mL
30 x 28 mL
Tamaño de la unidad:
28 ml
cada uno
paquete de 5
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15829816 1 x 28 mL cada uno
16375302 1 x 28 mL 28 ml
15781816 5 x 28 mL paquete de 5
15919182 5 x 28 mL paquete de 5
15839816 10 x 28 mL cada uno
15869776 30 x 28 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15829816 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 4363929
 Artículo restringido
En stock
Includes
Each bottle contains enough polymer for 960 samples
El polímero POP-7™ es una matriz de separación para los analizadores de ADN 3730 y 3730xl.El polímero POP-7™ se ha personalizado para la secuenciación de ADN y el análisis de fragmentos.
  • Viene preformulado, lo que, además de ahorrar tiempo, ahorra reproducibilidad al garantizar la coherencia en la formulación
  • formulado para aplicaciones de análisis de fragmentos y secuenciación
  • Diseñado para permitir utilizar capilares varias veces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud 98,5 % hasta 900 bases (para capilar de 50 cm), 98,5 % hasta 700 bases (para capilar de 36 cm)
Contenido y almacenamiento Refrigerar entre 2 °C y 8 °C.
Para utilizar con (equipo) Analizador de ADN 3730xl, analizador de ADN 3730
Para utilizar con (aplicación) Secuenciación estándar, análisis de fragmentos (desnaturalización)
Vida útil en el instrumento Estabilidad en el instrumento 7 días, suficiente para 8000-12 000 muestras
Línea de productos POP-7
Tipo de producto Polímero
Cantidad 1 x 28 mL
Tiempo de prueba 1 hora para un capilar de 36 cm (secuenciación estándar), 2 horas para un capilar de 50 cm (secuenciación de lectura larga)