Includes
384 muestras
- Elija 384 o 960 muestras
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Polímero POP-7™, 384 muestras, para la serie 3500 Dx |
| Para utilizar con (equipo) | Serie 3500 Dx |
| N.º de muestras | 384 |
| Tipo de producto | Polímero POP-7™ |
| Volumen de muestra | 384 muestras |
| Tamaño | 1 kit |
Para uso diagnóstico in vitro