Includes
La bolsa contiene 384 muestras del polímero. Guarde la bolsa entre 2 y 8 °C hasta que esté lista para su uso. Consulte la fecha de caducidad en la etiqueta. Tenga en cuenta que las bolsas caducadas no se pueden utilizar en el instrumento.
POP-4, POP-6 y POP-7 se suministran en prácticos paquetes de bolsas fáciles de usar. La matriz de separación POP-7 está optimizada para secuenciación de lectura corta a larga y para análisis de fragmentos.Los polímeros POP recubren dinámicamente la pared capilar para controlar el flujo electroosmótico.Su calidad definitiva y consistencia uniforme eliminan las conjeturas y ayudan a garantizar la reproducibilidad.Los polímeros POP se han formulado específicamente para separar fragmentos de ADN de un intervalo de tamaño conocido a una resolución y tiempo de actividad deseados.
POP-4, POP-6 y POP-7 se suministra en paquetes de bolsas fáciles de usar con varios formatos de tamaño de muestra. La matriz de separación POP-7 está optimizada para secuenciación de lectura corta a larga y para análisis de fragmentos.
• Facilidad de uso: pre-formulados y en un sobre de un solo uso, que además de ahorrar tiempo también garantiza la fiabilidad y la uniformidad
• Incluyen etiqueta de identificación por radiofrecuencia (RFID): Información importante fácil de rastrear como el número de lote, muestras restantes y fechas de caducidad (mostradas en el panel de software)
• Formulación sólida: formulado para aplicaciones de análisis de fragmentos y secuenciación
• Recargable: los capilares se pueden utilizar varias veces
Resultados reproducibles
Los polímeros POP recubren dinámicamente la pared capilar para controlar el flujo electroosmótico. Su calidad definitiva y consistencia uniforme eliminan las conjeturas y ayudan a garantizar la reproducibilidad. Los polímeros POP están específicamente formulados para separar fragmentos de ADN de un intervalo de tamaño conocido con la resolución deseada y el tiempo de ejecución.
Muchas opciones
Los polímeros POP-7 son muy versátiles y están diseñados para una amplia gama de aplicaciones de secuenciación de lectura corta a larga, así como para análisis de fragmentos. Los polímeros POP-4 se han diseñado específicamente para aplicaciones HID⁄forenses, mientras que los polímeros POP-6 son la opción para ciertas aplicaciones de secuenciación (y análisis de fragmentos).
Para las bolsas parcialmente usadas que deben almacenarse, se recomienda una tapa (4412619) que se conecta a la abertura de colocación de la bolsa.
Order Info
Cada uno
Specifications
Specifications
| Cantidad | 384 Samples |
| Para utilizar con (aplicación) | Secuenciación de lectura larga, secuenciación de lectura corta, análisis de fragmentos (desnaturalización) |
| Línea de productos | POP-7 |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.