Descripción
POP-7 Polymer Dx and POP-6 Polymer Dx are separation matrices for the Applied Biosystems Dx genetic analyzers. They are conveniently offered in easy-to-use pouch packages with either 960 samples (maximum) or 384 samples (maximum) size formats. Each polymer is optimized for specific applications.
Información de órdenes
Cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud del capilar | 50 cm/36 cm |
| Contenido y almacenamiento | Guarde la bolsa de polímeros entre 2 y 8 °C hasta que esté lista para su uso. Tenga en cuenta que las bolsas caducadas no se pueden utilizar en el instrumento. Vida/uso en el instrumento Analizador genético 3500 Dx (8 capilares): menos de 7 días, 384 muestras o 60 inyecciones Analizador genético 3500xL Dx (24 capilares): menos de 7 días, 384 muestras o 20 inyecciones La bolsa incluye un volumen de polímero adicional para adaptarse tanto a la instalación como a un número razonable de operaciones posteriores a la instalación del asistente, como la eliminación de burbujas, sin afectar al número de inyecciones o muestras disponibles. |
| Vida útil en el instrumento | Contiene polímero suficiente para 384 muestras; el polímero es estable en el instrumento durante 7 días |
| Línea de productos | POP-6 |
| Cantidad | 384 muestras |
| Condiciones de envío | Hielo húmedo |
| Tiempo de prueba | 2 horas para un capilar de 50 cm (lectura larga), 1 hora para un capilar de 36 cm (secuenciación estándar) |
Para uso diagnóstico in vitro