Learn More
Pongamol, TRC
Código de producto. 30137243
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137243 50 mg 50 miligramos
30132728 250 mg 250 miligramos
30011175 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137243 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP69907850MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 484-33-3
Fórmula molecular C18 H14 O4
Peso molecular (g/mol) 294.3
Sinónimo 1-(4-methoxy-5-benzofuranyl)-3-phenyl-1,3-propanedione, Lanceolatin C
Nombre IUPAC 1-(4-metaxibenzofurano-5-il)-3-fenil-propano-1,3-dión
SMILES COc1c(ccc2occc12)C(=O)CC(=O)c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pongamol
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H14O4/c1-21-18-13(7-8-17-14(18)9-10-22-17)16(20)11-15(19)12-5-3-2-4-6-12/h2-10H,11H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.0829