Learn More
Thermo Scientific™ Solución de tinción de Ponceau S
Código de producto. 30088667 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1000 mL
3 x 1000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
500 ml
paquete de 3
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30088667 3 x 1000 mL paquete de 3
17435103 500 mL 500 ml
17641536 1000 mL 1000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30088667 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor A40000278X3
Edge
La solución de tinción Ponceau S es una tinción de membrana lista para su uso para evaluar la eficacia de la transferencia de un Western Blot.
La solución de tinción Ponceau S es una tinción de membrana lista para su uso para evaluar la eficacia de la transferencia de un Western Blot. Esta tinción es compatible con membranas de nitrocelulosa y PVDF. La tinción Ponceau S es reversible y se puede eliminar con una incubación corta en NaOH al 0,1 %.
La solución de tinción Ponceau S es una tinción de membrana lista para su uso para evaluar la eficacia de la transferencia de un Western Blot. Esta tinción es compatible con membranas de nitrocelulosa y PVDF. La tinción Ponceau S es reversible y se puede eliminar con una incubación corta en NaOH al 0,1 %.
Entre las funciones se incluyen:
  • Un método reversible no destructivo para teñir y detectar proteínas en membranas de nitrocelulosa y PVDF
  • Interacciones mínimas no específicas con la superficie de la membrana; proporciona un método fiable para la visualización de la transferencia de proteínas a una membrana
  • Protocolo simple y rápido de tinción que resulta en bandas de color rosa rojizo que se fotografían fácilmente
  • Invertido fácilmente en menos de cinco minutos
  • La detección posterior de Western Blot no se ve afectada porque la tinción no altera la proteína unida a la membrana
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Método de detección Colorimétrico
Formulación 0,1 % (p/v) en ácido acético al 5 %
Para utilizar con (aplicación) Western Blotting
Cantidad 3 x 1000 mL
Tipo de producto Ponceau S Staining Solution