Learn More
Thermo Scientific™ Solución de tinción de Ponceau S
Código de producto. 17435103
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1000 mL
3 x 1000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
500 ml
paquete de 3
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17435103 500 mL 500 ml
17641536 1000 mL 1000 ml
30088667 3 x 1000 mL paquete de 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17435103 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor A40000279
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
La solución de tinción Ponceau S es una tinción de membrana lista para su uso para evaluar la eficacia de la transferencia de un Western Blot.
La solución de tinción Ponceau S es una tinción de membrana lista para su uso para evaluar la eficacia de la transferencia de un Western Blot. Esta tinción es compatible con membranas de nitrocelulosa y PVDF. La tinción Ponceau S es reversible y se puede eliminar con una incubación corta en NaOH al 0,1 %.
La solución de tinción Ponceau S es una tinción de membrana lista para su uso para evaluar la eficacia de la transferencia de un Western Blot. Esta tinción es compatible con membranas de nitrocelulosa y PVDF. La tinción Ponceau S es reversible y se puede eliminar con una incubación corta en NaOH al 0,1 %.
Entre las funciones se incluyen:
• Un método reversible no destructivo para teñir y detectar proteínas en membranas de nitrocelulosa y PVDF
• Interacciones mínimas no específicas con la superficie de la membrana; proporciona un método fiable para la visualización de la transferencia de proteínas a una membrana
• Protocolo simple y rápido de tinción que resulta en bandas de color rosa rojizo que se fotografían fácilmente
• Invertido fácilmente en menos de cinco minutos
• La detección posterior de Western Blot no se ve afectada porque la tinción no altera la proteína unida a la membrana
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Método de detección Colorimétrico
Formulario Líquido
Formulación 0,1 % (p/v) en ácido acético al 5 %
Para utilizar con (aplicación) Inmunotransferencia (Western Blotting)
Cantidad 500 mL
Tipo de producto Ponceau S Staining Solution