Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ponceau S |
| Contenido de tinte | 70% min. |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Espectrometría UV | Complies |
| Color | Burdeos a marrón-rojo |
| Información de solubilidad | Solubility in water: 10g/L. Other solubilities: insoluble in ether |
| Cantidad | 10 g |
| Forma física | Polvo cristalino |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 760.54 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Ponceau S
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.