Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ponceau S, puro
Product Code. 10174030 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Unit Size:
10 g
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
10174030 25 g 25 g
10454915 10 g 10 g
10397670 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10174030 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. 161470250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    92.65€
    78.65€ / 25 g
    Ahorro 14.00€
    15% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 6226-79-5 | C22H12N4Na4O13S4 | 760.552 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6226-79-5
Fórmula molecular C22H12N4Na4O13S4
Peso molecular (g/mol) 760.552
Número MDL MFCD00003892
Clave InChI VSXKEUCERCWGKF-STNZDNLRSA-J
Sinónimo C.I. 27195, 3-Hydroxy-4-[2-sulfo-4-(4-sulfophenylazo)phenylazo]-2, 7-naphthalenedisulfonic acid, tetrasodium salt
PubChem CID 11320219
Nombre IUPAC Tetrasodio;(4Z)-3-oxo-4-[[2-sulfonato-4-[(4-sulfonatofenil)diazenil]fenil]hidrazinilideno]naftaleno-2,7-disulfonato
SMILES C1=CC(=CC=C1N=NC2=CC(=C(C=C2)NN=C3C4=C(C=C(C=C4)S(=O)(=O)[O-])C=C(C3=O)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
Specifications
Nombre del producto químico o material Ponceau S
Contenido de tinte 70% min.
Espectro infrarrojo Auténtico
Espectrometría UV Complies
Color Burdeos a marrón-rojo
Cantidad 25 g
Forma física Polvo cristalino
Formula Weight (peso de la fórmula) 760.54
Grado Pure
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Solubilidad    •Para pasar el test E1 %1 cm    •≥350 l g−1 cm−1Lambda Máx. (λ)    •514 nm±2 nm
compliance-icons
Product Identifier
  • Ponceau S
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Precautionary Statement
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.