Learn More
Ponceau S, MP Biomedicals
Código de producto. 11427192 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11427192 10 g
11437192 50 g
11447192 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11427192 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215194210
CAS 6226-79-5
Fórmula molecular C22H12N4Na4O13S4
Peso molecular (g/mol) 760.552
Clave InChI VSXKEUCERCWGKF-STNZDNLRSA-J
Sinónimo 3-Hydroxy-4-[2-sulfo-4-(4-sulfo- phenylazo)phenylazo]-2, 7- naphthalene-disulfonic acid tetrasodium salt
PubChem CID 11320219
Nombre IUPAC Tetrasodio;(4Z)-3-oxo-4-[[2-sulfonato-4-[(4-sulfonatofenil)diazenil]fenil]hidrazinilideno]naftaleno-2,7-disulfonato
SMILES C1=CC(=CC=C1N=NC2=CC(=C(C=C2)NN=C3C4=C(C=C(C=C4)S(=O)(=O)[O-])C=C(C3=O)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ponceau S
Intervalo de porcentaje de ensayo ∽ 75%
Formula Weight (peso de la fórmula) 760.6
Cantidad 10 g
Forma física Polvo