Learn More
Ponceau S, Fisher BioReagents
Código de producto. 10776454
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10776454 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 10776454 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP10310
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Ponceau S se utiliza comúnmente para teñir proteínas séricas y plasmáticas en membranas de nitrocelulosa y acetato de celulosa.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ponceau S
CAS 6226-79-5
Coeficiente de extinción 350g(-1) cm(-1) min.
Fórmula molecular C22H12N4Na4O13S4
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Identificación Pass Test
Clave InChI VSXKEUCERCWGKF-STNZDNLRSA-J
SMILES C1=CC(=CC=C1N=NC2=CC(=C(C=C2)NN=C3C4=C(C=C(C=C4)S(=O)(=O)[O-])C=C(C3=O)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
Nombre IUPAC Tetrasodio;(4Z)-3-oxo-4-[[2-sulfonato-4-[(4-sulfonatofenil)diazenil]fenil]hidrazinilideno]naftaleno-2,7-disulfonato
Peso molecular (g/mol) 760.552
PubChem CID 11320219
Lambda máx 512 to 516nm
Formula Weight (peso de la fórmula) 760.57
Pérdida por secado Report %
Envase Frasco de vidrio
Presión de vapor Vapor Pressure: Negligible
Índice de color n.º 27195
Color Rojo marrón
pH 9.0
Cantidad 10 g
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ponceau S
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.