Learn More
Ponceau S, calidad de electroforesis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15493449
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15493449 50 g 50 g
15483449 10 g 10 g
15403459 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15493449 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J60744.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67.22€
    55.65€ / 50 g
    Ahorro 11.57€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Tinción de proteínas para electroforesis
Ponceau S dye is used to make a stain for rapid reversible staining of protein bands on nitrocellulose or PVDF membranes (Western blots) and also for staining protein on cellulose acetate membranes. It is also suitable for electrophoresis, azo dye for reversible protein staining. This stain can also be used as a fiducial marker in mass spectrometric imaging.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El colorante Ponceau S se utiliza para hacer una tinción para la tinción rápida reversible de bandas de proteínas en las membranas de nitrocelulosa o PVDF (Western blots) y también para la tinción de proteínas en las membranas de acetato de celulosa. También es adecuada para electroforesis, colorante azoico para tinción de proteínas reversible. Esta tinción también se puede utilizar como marcador fiducial en la obtención de imágenes espectrométricas de masas.
Solubilidad
Soluble en agua (10 g/l) a 20 °C. Insoluble en éter.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Manténgase alejado de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6226-79-5
Fórmula molecular C22H12N4Na4O13S4
Peso molecular (g/mol) 760.552
Número MDL MFCD00003892
Clave InChI VSXKEUCERCWGKF-STNZDNLRSA-J
Sinónimo C.I. 27195
PubChem CID 11320219
Nombre IUPAC Tetrasodio;(4Z)-3-oxo-4-[[2-sulfonato-4-[(4-sulfonatofenil)diazenil]fenil]hidrazinilideno]naftaleno-2,7-disulfonato
SMILES C1=CC(=CC=C1N=NC2=CC(=C(C=C2)NN=C3C4=C(C=C(C=C4)S(=O)(=O)[O-])C=C(C3=O)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ponceau S
Color Marrón a rojo
Información de solubilidad Soluble in water (10g/L) at 20°C. Insoluble in ether.
Cantidad 50 g
Forma física Polvo
Formula Weight (peso de la fórmula) 760.58
Grado Electroforesis