Learn More
Ponceau S, calidad de electroforesis, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Ponceau S dye is used to make a stain for rapid reversible staining of protein bands on nitrocellulose or PVDF membranes (Western blots) and also for staining protein on cellulose acetate membranes. It is also suitable for electrophoresis, azo dye for reversible protein staining. This stain can also be used as a fiducial marker in mass spectrometric imaging.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El colorante Ponceau S se utiliza para hacer una tinción para la tinción rápida reversible de bandas de proteínas en las membranas de nitrocelulosa o PVDF (Western blots) y también para la tinción de proteínas en las membranas de acetato de celulosa. También es adecuada para electroforesis, colorante azoico para tinción de proteínas reversible. Esta tinción también se puede utilizar como marcador fiducial en la obtención de imágenes espectrométricas de masas.
Solubilidad
Soluble en agua (10 g/l) a 20 °C. Insoluble en éter.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Manténgase alejado de los agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ponceau S |
| Color | Marrón a rojo |
| Información de solubilidad | Soluble in water (10g/L) at 20°C. Insoluble in ether. |
| Cantidad | 10 g |
| Forma física | Polvo |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 760.58 |
| Grado | Electroforesis |
Seguridad y manipulación
- Ponceau S, Electrophoresis Grade
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: Ponceau S