Learn More
Ponceau S, 85 %, MP Biomedicals Inc
Código de producto. 11486061 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
11486061 5 g -
11496061 10 g 10 g
2 options
Código de producto. 11486061
Marca: MP Biomedicals 0219064405
CAS 6226-79-5
Fórmula molecular C22H12N4Na4O13S4
Peso molecular (g/mol) 760.552
Clave InChI VSXKEUCERCWGKF-STNZDNLRSA-J
Sinónimo 3-Hydroxy-4-(2-sulfo-4-(4-sulfophenylazo)phenylazo)-2, 7-naphthalene-disulfonic acid tetrasodium salt, C.I. 27195
PubChem CID 11320219
Nombre IUPAC Tetrasodio;(4Z)-3-oxo-4-[[2-sulfonato-4-[(4-sulfonatofenil)diazenil]fenil]hidrazinilideno]naftaleno-2,7-disulfonato
SMILES C1=CC(=CC=C1N=NC2=CC(=C(C=C2)NN=C3C4=C(C=C(C=C4)S(=O)(=O)[O-])C=C(C3=O)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ponceau S
Nombre de nota Protein stain for electrophoresis
Intervalo de porcentaje de ensayo ∽ 85%
Formula Weight (peso de la fórmula) 760.6
Cantidad 5 g