Learn More
Ponceau 4RC (E124) 100 μg/ml en acetonitrilo:agua, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30324081
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30324081 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30324081 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA16284000WL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ponceau 4RC (E124)
CAS 2611-82-7
Nombres de analitos o componentes Ponceau 4RC (E124)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C20 H11 N2 O10 S3 . 3 Na
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO/IEC 17025
Sinónimo GW 306684A
Fórmula InChI InChI=1S/C20H14N2O10S3.3Na/c23-16-7-5-11-9-12(33(24,25)26)10-18(35(30,31)32)19(11)20(16)22-21-15-6-8-17(34(27,28)29)14-4-2-1-3-13(14)15;;;/h1-10,23H,(H,24,25,26)(H,27,28,29)(H,30,31,32);;;/q;3*+1/p-3
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].Oc1ccc2cc(cc(c2c1N=Nc3ccc(c4ccccc34)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-]
Nombre IUPAC trisodio;7-hidroxi-8-[(E)-(4-sulfonatonaftaleno-1-il)diazenil]naftaleno-1,3-disulfonato
Solvent or Matrix Acetonitrile/Water
Peso molecular (g/mol) 604.47
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 603.9269 g/mol