Learn More
MedChemExpress Ponceau 4R
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | 4°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light) |
| Tipo de producto | Dye Reagents |
| Cantidad | 1 g |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Sinónimo | Acid Red 18 ∣ New Coccine |
| CAS | 2611-82-7 |
| Peso molecular | 604.47 g/mol |
| Solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (165.43 mM; Need ultrasonic) ∣ H2O : 25 mg/mL (41.36 mM; Need ultrasonic) |
| Objetivo | HBV |