Learn More
Ponazuril, TRC
Código de producto. 17933145
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17933145 100 mg 100 miligramos
17904705 10 mg 10 miligramos
17923145 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17933145 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP689425100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69004-04-2
Fórmula molecular C18 H14 F3 N3 O6 S
Peso molecular (g/mol) 457.38
Sinónimo Ponazuril, 1-Methyl-3-[3-methyl-4-[4-[(trifluoromethyl)sulfonyl]phenoxy]phenyl]-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, BAY-Vi 9143, Ponazuril, Toltrazuril sulfone
Nombre IUPAC 1-metil-3-[3-metil-4-[4-(trifluorometilsulfonil)fenoxi]fenil]-1,3,5-triazinano-2,4,6-triona
SMILES CN1C(=O)NC(=O)N(C1=O)c2ccc(Oc3ccc(cc3)S(=O)(=O)C(F)(F)F)c(C)c2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ponazuril
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H14F3N3O6S/c1-10-9-11(24-16(26)22-15(25)23(2)17(24)27)3-8-14(10)30-12-4-6-13(7-5-12)31(28,29)18(19,20)21/h3-9H,1-2H3,(H,22,25,26)
Formula Weight (peso de la fórmula) 457.0555
Porcentaje de pureza >95%