Learn More
Ponatinib, TRC
Código de producto. 17913255
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17913255 25 mg 25 miligramos
17950625 10 mg 10 miligramos
17983545 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17913255 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP68825025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 943319-70-8
Fórmula molecular C29 H27 F3 N6 O
Peso molecular (g/mol) 532.56
Sinónimo Benzamide, 3-(2-imidazo[1,2-b]pyridazin-3-ylethynyl)-4-methyl-N-[4-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]-3-(trifluoromethyl)phenyl]-, 3-(2-Imidazo[1,2-b]pyridazin-3-ylethynyl)-4-methyl-N-[4-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]-3-(trifluoromethyl)phenyl]benzamide, AP 24534, Iclusig, Ponatinib
Nombre IUPAC 3-(2-imidazo[1,2-b]piridazina-3-iletilil)-4-metil-N-[4-[(4-metilpiperazina-1-il)metil]-3-(trifluorometil)fenil]benzamida
SMILES CN1CCN(Cc2ccc(NC(=O)c3ccc(C)c(c3)C#Cc4cnc5cccnn45)cc2C(F)(F)F)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ponatinib
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C29H27F3N6O/c1-20-5-6-22(16-21(20)8-10-25-18-33-27-4-3-11-34-38(25)27)28(39)35-24-9-7-23(26(17-24)29(30,31)32)19-37-14-12-36(2)13-15-37/h3-7,9,11,16-18H,12-15,19H2,1-2H3,(H,35,39)
Formula Weight (peso de la fórmula) 532.2198