Learn More
Ponatinib, MedChemExpress
Código de producto. 16494948
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16494948 10 mg 10 miligramos
16465726 100 mg 100 miligramos
16461197 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16494948 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12047
MedChemExpress Ponatinib (AP24534) is an orally active multi-targeted kinase inhibitor with IC50s of 0.37 nM, 1.1 nM, 1.5 nM, 2.2 nM, and 5.4 nM for Abl, PDGFRα, VEGFR2, FGFR1, and Src, respectively.
Ponatinib (AP24534) is an orally active multi-targeted kinase inhibitor with IC50s of 0.37 nM, 1.1 nM, 1.5 nM, 2.2 nM, and 5.4 nM for Abl, PDGFRα, VEGFR2, FGFR1, and Src, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ponatinib
Forma física Solid
CAS 943319-70-8
Color Yellow
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C29H27F3N6O
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo AP24534
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (93.89 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)C(NC2=CC(C(F)(F)F)=C(C=C2)CN3CCN(CC3)C)=O)C#CC4=CN=C5N4N=CC=C5
Peso molecular (g/mol) 532.56
Formula Weight (peso de la fórmula) 532.56
Porcentaje de pureza 97.56%