Learn More
Clorhidrato de ponatinib, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ponatinib Hydrochloride |
| CAS | 1114544-31-8 |
| Fórmula molecular | C29 H27 F3 N6 O . Cl H |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Ponatinib Hydrochloride, AP 24534 Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C29H27F3N6O.ClH/c1-20-5-6-22(16-21(20)8-10-25-18-33-27-4-3-11-34-38(25)27)28(39)35-24-9-7-23(26(17-24)29(30,31)32)19-37-14-12-36(2)13-15-37;/h3-7,9,11,16-18H,12-15,19H2,1-2H3,(H,35,39);1H |
| SMILES | Cl.CN1CCN(Cc2ccc(NC(=O)c3ccc(C)c(c3)C#Cc4cnc5cccnn45)cc2C(F)(F)F)CC1 |
| Nombre IUPAC | 3-(2-imidazo[1,2-b]piridazin-3-iletinil)-4-metil-N-[4-[(4-metilpiperazin-1-il)metil]-3-(trifluorometil)fenil]benzamida;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 569.02 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 568.197 |