Learn More
Ponasterona A, TRC
Código de producto. 30138599
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138599 10 mg 10 miligramos
30137242 5 mg 5 miligramos
30010088 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138599 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP68824010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13408-56-5
Fórmula molecular C27 H44 O6
Peso molecular (g/mol) 464.63
Sinónimo (2β,3β,5β,22R)-2,3,14,20,22-Pentahydroxycholest-7-en-6-one, (22R)-2β,3β,14,20,22-Pentahydroxy-5β-cholest-7-en-6-one, 25-Deoxyecdysterone
Nombre IUPAC (2S,3R,5R,9R,10R,13R,14S,17S)-17-[(1R,2R)-1,2-dihidroxi-1,5-dimetil-hexilo]-2,3,14-trihidroxi-10,13-dimetil-2,3,4,5,9,11,12,15,16,17-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantrina-6-uno
SMILES CC(C)CC[C@@H](O)[C@](C)(O)[C@H]1CC[C@@]2(O)C3=CC(=O)[C@@H]4C[C@@H](O)[C@@H](O)C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ponasterone A
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C27H44O6/c1-15(2)6-7-23(31)26(5,32)22-9-11-27(33)17-12-19(28)18-13-20(29)21(30)14-24(18,3)16(17)8-10-25(22,27)4/h12,15-16,18,20-23,29-33H,6-11,13-14H2,1-5H3/t16-,18-,20+,21-,22-,23+,24+,25+,26+,27+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 464.3138