Learn More
Estándar PONA
Código de producto. 30327848
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
10 x 1 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30327848 10 x 1 mL
30323819 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30327848 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGPONA10X1
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Butene∣1-Decene∣1-Dodecene∣1-Heptene∣1-Hexene∣1-Nonene∣1-Octene∣1-Pentene∣1-Undecene∣Benzene∣Cyclohexane∣Cyclopentane∣Ethanol∣Ethyl tert-Butyl Ether (ETBE)∣Ethylbenzene∣Ethylcyclohexane∣Methanol∣Methyl tert-butyl ether∣Methylcyclohexane∣n-Butane∣n-Butylbenzene∣n-Butylcyclohexane∣n-Decane∣n-Dodecane∣n-Heptane∣n-Hexane∣n-Nonane∣n-Octane∣n-Pentane∣n-Pentylbenzene∣n-Pentylcyclohexane∣N-Propane∣n-Undecane∣Propylbenzene∣Propylcyclohexane∣tert.-Butanol∣tert-Amyl Methyl Ether (TAME)∣Toluene
CAS 106-98-9, 872-05-9, 112-41-4, 592-76-7, 592-41-6, 124-11-8
Nombres de analitos o componentes 1-Butene∣1-Decene∣1-Dodecene∣1-Heptene∣1-Hexene∣1-Nonene∣1-Octene∣1-Pentene∣1-Undecene∣Benzene∣Cyclohexane∣Cyclopentane∣Ethanol∣Ethyl tert-Butyl Ether (ETBE)∣Ethylbenzene∣Ethylcyclohexane∣Methanol∣Methyl tert-butyl ether∣Methylcyclohexane∣n-Butane∣n-Butylbenzene∣n-Butylcyclohexane∣n-Decane∣n-Dodecane∣n-Heptane∣n-Hexane∣n-Nonane∣n-Octane∣n-Pentane∣n-Pentylbenzene∣n-Pentylcyclohexane∣N-Propane∣n-Undecane∣Propylbenzene∣Propylcyclohexane∣tert.-Butanol∣tert-Amyl Methyl Ether (TAME)∣Toluene
Condiciones de envío Room Temperature
Tipo de solución Mixture
Solvent or Matrix Hydrocarbons
Industry Type Petrochemical Testing
Cantidad 10 x 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) N-Propane 0.5 wt%∣1-Pentene 2.5 wt%∣n-Butane 2.5 wt%∣1-Butene 2.7 wt%∣1-Decene 2.7 wt%∣1-Dodecene 2.7 wt%∣1-Heptene 2.7 wt%∣1-Hexene 2.7 wt%∣1-Nonene 2.7 wt%∣1-Octene 2.7 wt%∣1-Undecene 2.7 wt%∣Benzene 2.7 wt%∣Cyclohexane 2.7 wt%∣Ethanol 2.7 wt%∣Ethyl tert-Butyl Ether (ETBE) 2.7 wt%∣Ethylbenzene 2.7 wt%∣Ethylcyclohexane 2.7 wt%∣Methanol 2.7 wt%∣Methyl tert-butyl ether 2.7 wt%∣Methylcyclohexane 2.7 wt%∣n-Butylbenzene 2.7 wt%∣n-Butylcyclohexane 2.7 wt%∣n-Decane 2.7 wt%∣n-Dodecane 2.7 wt%∣n-Heptane 2.7 wt%∣n-Hexane 2.7 wt%∣n-Nonane 2.7 wt%∣n-Octane 2.7 wt%∣n-Pentane 2.7 wt%∣n-Pentylbenzene 2.7 wt%∣n-Pentylcyclohexane 2.7 wt%∣n-Undecane 2.7 wt%∣Propylbenzene 2.7 wt%∣Propylcyclohexane 2.7 wt%∣tert.-Butanol 2.7 wt%∣tert-Amyl Methyl Ether (TAME) 2.7 wt%∣Cyclopentane 2.8 wt%∣Toluene 2.8 wt%