Learn More
Pomadomida, TRC
Código de producto. 30134838
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30134838 250 mg 250 miligramos
30133173 1 g 1 g
18062020 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134838 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP688200250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19171-19-8
Fórmula molecular C13 H11 N3 O4
Peso molecular (g/mol) 273.24
Sinónimo 1H-Isoindole-1,3(2H)-dione, 4-amino-2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)-, Phthalimide, 3-amino-N-(2,6-dioxo-3-piperidyl)- (8CI), 4-Amino-2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, 2-(2,6-Dioxopiperidin-3-yl)-4-amino-isoindole-1,3-dione, 4-Amino-2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)isoindole-1,3-dione, 4-Amino-2-(2,6-dioxo-3-piperidyl)isoindoline-1,3-dione, 4-Amino-2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)isoindoline-1,3-dione, 4-Amino-2-(2,6-dioxopiperidine-3-yl)isoindoline-1,3-dione, Actimid, CC 4047, Pomalidomide, Pomalyst
Nombre IUPAC 4-amino-2-(2,6-dioxopiperidina-3-il)isoindol-1,3-dione
SMILES Nc1cccc2C(=O)N(C3CCC(=O)NC3=O)C(=O)c12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pomalidomide
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H11N3O4/c14-7-3-1-2-6-10(7)13(20)16(12(6)19)8-4-5-9(17)15-11(8)18/h1-3,8H,4-5,14H2,(H,15,17,18)
Formula Weight (peso de la fórmula) 273.075