Learn More
MedChemExpress Pomalidomide-PEG4-Ph-NH2
Especificaciones
Especificaciones
| Peso molecular | 540.57 g/mol |
| CAS | 1818885-63-0 |
| Contenido y almacenamiento | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Cereblon Ligand-Linker Conjugates 9 ∣ E3 Ligase Ligand-Linker Conjugates 2 |
| Solubilidad | DMSO : ≥ 50 mg/mL (92.49 mM) ∣ H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| Objetivo | HBV |