Learn More
MedChemExpress Pomalidomide-PEG4-C2-NH2
Especificaciones
Especificaciones
| Peso molecular | 492.52 g/mol |
| CAS | 2225940-52-1 |
| Contenido y almacenamiento | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Cereblon Ligand-Linker Conjugates 8 ∣ E3 Ligase Ligand-Linker Conjugates 22 |
| Solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (101.52 mM; Need ultrasonic) |