Learn More
MedChemExpress Pomalidomide-PEG4-C-COOH
Especificaciones
Especificaciones
| Peso molecular | 507.49 g/mol |
| CAS | 2097938-44-6 |
| Contenido y almacenamiento | 4°C, stored under nitrogen ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (stored under nitrogen) |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Cereblon Ligand -Linker Conjugates 1 ∣ E3 Ligase Ligand-Linker Conjugates 1 |
| Solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (98.52 mM; Need ultrasonic) ∣ Ethanol : 25 mg/mL (49.26 mM; Need ultrasonic) |
| Objetivo | HBV |