Learn More
pomalidomida, Mikromol™
Descripción
Pomalidomida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pomalidomide |
| CAS | 19171-19-8 |
| Nombres de analitos o componentes | Pomalidomide |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C13 H11 N3 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | 1H-Isoindole-1,3(2H)-dione, 4-amino-2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)-, Phthalimide, 3-amino-N-(2,6-dioxo-3-piperidyl)- (8CI), 4-Amino-2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, 2-(2,6-Dioxopiperidin-3-yl)-4-amino-isoindole-1,3-dione, 4-Amino-2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)isoindole-1,3-dione, 4-Amino-2-(2,6-dioxo-3-piperidyl)isoindoline-1,3-dione, 4-Amino-2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)isoindoline-1,3-dione, 4-Amino-2-(2,6-dioxopiperidine-3-yl)isoindoline-1,3-dione, Actimid, CC 4047, Pomalidomide, Pomalyst |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H11N3O4/c14-7-3-1-2-6-10(7)13(20)16(12(6)19)8-4-5-9(17)15-11(8)18/h1-3,8H,4-5,14H2,(H,15,17,18) |
| SMILES | Nc1cccc2C(=O)N(C3CCC(=O)NC3=O)C(=O)c12 |
| Nombre IUPAC | 4-amino-2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)isoindol-1,3-diona |
| Mostrar más |