Learn More
Pomalidomide, MedChemExpress
Código de producto. 16484328
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 g
50 miligramos
500 miligramos
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16484328 10 mg 10 miligramos
16465246 100 mg 100 miligramos
16457047 5 g 5 g
16440657 50 mg 50 miligramos
16421139 1 g 1 g
16411596 500 mg 500 miligramos
16411016 200 mg 200 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 16484328 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10984
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
MedChemExpress Pomalidomide, the third-generation immunomodulatory agent, acts as molecular glue. Pomalidomide interacts with the E3 ligase cereblon and induces degradation of essential Ikaros transcription factors.
Pomalidomide, the third-generation immunomodulatory agent, acts as molecular glue. Pomalidomide interacts with the E3 ligase cereblon and induces degradation of essential Ikaros transcription factors.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pomalidomide
CAS 19171-19-8
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H11N3O4
Cantidad 10 mg
Sinónimo CC-4047
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (182.99 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N(C(C2=C1C=CC=C2N)=O)C(C(N3)=O)CCC3=O
Peso molecular (g/mol) 273.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 273.24
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death