Learn More
R&D Systems™ Pomalidomida
Código de producto. 18796258
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18796258 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 18796258 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 6302/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    191.39€
    166.95€ / 10 miligramos
    Ahorro 24.44€
    12% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Cereblon binder; also TNF-α inhibitor and antiangiogenic
Pomalidomide is a potent TNF-α inhibitor (IC50 = 13 nM). Also potently inhibits IL-2 (EC50 = 8 nM). Thalidomide derivative. Binds cereblon and inhibits its ubiquitination. Exhibits antiproliferative effects in a Namalwa lymphoma cell line. Antiangiogenic. Promotes degradation of transcription factor SALL4.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)-1 H-isoindole-1,3(2 H)-dione
CAS 19171-19-8
Intervalo de porcentaje de ensayo >98%
Cantidad 10 mg
Línea de productos Tocris
Objetivo Ubiquitin Ligase (E3) Inhibitors
Fórmula molecular C13H11N3O4
Formula Weight (peso de la fórmula) Observed MW: 273.24
Pureza 98%