Learn More
Tocris Bioscience™ Pomalidomide 4'-PEG2-azide
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18717216
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
18717216 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 18717216 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 7307/25
Cereblon ligand with PEG linker and terminal azide for onward chemistry
Functionalized cereblon ligand for PROTAC™ research and development; incorporates an E3 ligase ligand plus a PEG2 linker with terminal azide ready for conjugation to a target protein ligand. Part of a range of functionalized tool molecules for PROTAC R&D.
PROTAC™ is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[[2-[2-(2-Azidoethoxy)ethoxy]ethyl]amino]-2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)-1 H-isoindole-1,3(2 H)-dione
CAS 2271036-45-2
Cantidad 25 mg
Objetivo Degrader Building Blocks
Fórmula molecular C19H22N6O6
Pureza 0.95