Learn More
Tocris Bioscience™ Pomalidomide 4'-PEG1-amine
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18786176
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
18786176 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 18786176 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 7203/25
Cereblon ligand with PEG linker and terminal amine for onward chemistry
Pomalidomide 4'-PEG1-amine is a functionalized cereblon ligand for PROTAC™ research and development; incorporates an E3 ligase ligand plus a PEG1 linker with terminal amine ready for conjugation to a target protein ligand. Part of a range of functionalized tool molecules for PROTAC R&D. PROTAC™ is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[[2-(2-Aminoethoxy)ethyl]amino]-2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)-1 H-isoindole-1,3(2 H)-dione hydrochloride
CAS 2154342-56-8
Cantidad 25 mg
Objetivo Degrader Building Blocks
Fórmula molecular C17H20N4O5.HCl
Pureza 0.95