Learn More
Tocris Bioscience™ Pomalidomide 4'-PEG1-acid
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18755706
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
18755706 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 18755706 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 7094/25
Cereblon ligand with PEG linker and terminal acid for onward chemistry
Pomalidomide 4'-PEG1-acid is a functionalized cereblon ligand for PROTAC™ research and development; incorporates an E3 ligase ligand plus a PEG1 linker with terminal acid ready for conjugation to a target protein ligand. Part of a range of functionalized tool molecules for PROTAC R&D. PROTAC™ is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-[2-[[2-(2,6-Dioxo-3-piperidinyl)-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1 H-isoindol-4-yl]amino]ethoxy]propanoic acid
CAS 2139348-60-8
Cantidad 25 mg
Objetivo Degrader Building Blocks
Fórmula molecular C18H19N3O7
Pureza 0.95