Learn More
Tocris Bioscience™ Pomalidomide 4'-alkylC7-amine
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18749196
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
18749196 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 18749196 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 7208/25
Cereblon ligand with alkyl linker and terminal amine for onward chemistry
Pomalidomide 4'-alkylC7-amine is a functionalized cereblon ligand for PROTAC™ research and development; incorporates an E3 ligase ligand plus an alkylC7 linker with terminal amine ready for conjugation to a target protein ligand. Part of a range of functionalized tool molecules for PROTAC R&D. PROTAC™ is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[(7-Aminoheptyl)amino]-2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)-1 H-isoindole-1,3(2 H)-dione hydrochloride
CAS 2446474-05-9
Cantidad 25 mg
Objetivo Degrader Building Blocks
Fórmula molecular C20H26N4O4.HCl
Pureza 0.95