Learn More
Tocris Bioscience™ Pomalidomide 4'-alkylC6-acid
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18728086
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
18728086 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 18728086 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 7210/25
Cereblon ligand with alkyl linker and terminal acid for onward chemistry
Pomalidomide 4'-alkylC6-acid is a functionalized cereblon ligand for PROTAC™ research and development; incorporates an E3 ligase ligand plus an alkylC6 linker with terminal acid ready for conjugation to a target protein ligand. Part of a range of functionalized tool molecules for PROTAC R&D. PROTAC™ is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-[[2-(2,6-Dioxo-3-piperidinyl)-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1 H-isoindol-4-yl]amino]heptanoic acid
CAS 2225940-50-9
Cantidad 25 mg
Objetivo Degrader Building Blocks
Fórmula molecular C20H23N3O6
Pureza 0.95