Learn More
Tocris Bioscience™ Pomalidomide 4'-alkylC3-acid
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18728406
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
18728406 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 18728406 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 7096/25
Cereblon ligand with alkyl linker and terminal acid for onward chemistry
Pomalidomide 4'-alkylC3-acid is a functionalized cereblon ligand for PROTAC™ research and development; incorporates an E3 ligase ligand plus an alkylC3 linker with terminal acid ready for conjugation to a target protein ligand. Part of a range of functionalized tool molecules for PROTAC R&D. PROTAC™ is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[[2-(2,6-Dioxo-3-piperidinyl)-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1 H-isoindol-4-yl]amino]butanoic acid
CAS 2225940-47-4
Cantidad 25 mg
Objetivo Degrader Building Blocks
Fórmula molecular C17H17N3O6
Pureza 0.95