Learn More
Pinzas pequeñas esterilizable en autoclave de POM Azlon™
Descripción
Construcción de polioximetileno (POM). Las pinzas pequeñas esterilizables en autoclave de POM Azlon™ son aptas para diversas aplicaciones.
- Pinzas esterilizables en autoclave de alta calidad
- Disponibles con extremos redondeados o puntiagudos
- Asas dentadas finas para una manipulación segura de las muestras
Especificaciones
Especificaciones
| Estilo de punta | Redondo |
| Longitud (imperial) | 9,84 in |
| Material | PMP |
| Longitud (métrico) | 25,0 cm |
| Tipo de producto | Pinzas pequeñas |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la manipulación segura de muestras |
| Dimensiones (L x An) | 250 l mm |
| Cantidad | Unidad |