Learn More
Pinzas pequeñas esterilizable en autoclave de POM Azlon™
Código de producto. 12033984
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
18,0 cm
25,0 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
12033984 18,0 cm cada uno
12043984 25,0 cm cada uno
2 options
Código de producto. 12033984
Marca: Azlon TWY264
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Construcción de polioximetileno (POM). Las pinzas pequeñas esterilizables en autoclave de POM Azlon™ son aptas para diversas aplicaciones.
  • Pinzas esterilizables en autoclave de alta calidad
  • Extremos redondeados
  • Asas dentadas finas para una manipulación segura de las muestras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Estilo de punta Redondo
Longitud (imperial) 7,09 in
Material POM
Longitud (métrico) 18,0 cm
Tipo de producto Pinzas pequeñas
Para utilizar con (aplicación) Para la manipulación segura de muestras
Dimensiones (L x An) 180 l mm
Cantidad Unidad