Learn More
R&D Systems™ POM 1
Código de producto. 30001368
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30001368 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30001368 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 2689/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    184.26€
    165.90€ / 50 miligramos
    Ahorro 18.36€
    9% Descuento
 Artículo restringido
En stock
A Tocris product, part of R&D Systems. Inhibitor of E-NTPDases
Inhibitor of Ecto-NTPDases that displays minor selectivity for NTPDases 1 and 2 over NTPDase 3 and P2Y12 (Ki values are 2.58, 3.26, > 10 and 28.8 μM for NTPDase 1, NTPDase 3, P2Y12 and NTPDase 2 respectively). Abolishes renal protection induced by ischemic preconditioning. Inhibits synaptic transmission at hippocampal CA1 pyramidal synapses and at the cerebellar parallel fiber-Purkinje cell (PF) synapse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Nombre del producto químico o material POM 1
CAS 12141-67-2
Cantidad 50 mg
Línea de productos Tocris
Fórmula molecular H2O40Na6W12
Formula Weight (peso de la fórmula) 2986.01
Pureza >98%
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.