Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Polyvinylpyrrolidone |
| CAS | 9003-39-8 |
| Cantidad | 100 g |
| Fórmula molecular | (C6H9NO)n |
| Número MDL | MFCD01076626 |
| Sinónimo | n-vinyl-2-pyrrolidone, n-vinylpyrrolidone, 1-vinyl-2-pyrrolidone, 1-vinylpyrrolidin-2-one, n-vinyl-2-pyrrolidinone, vinylpyrrolidone, 2-pyrrolidinone, 1-ethenyl, 1-vinyl-2-pyrrolidinone, n-vinylpyrrolidinone, 1-vinylpyrrolidone |
| Clave InChI | WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | *-CC(-*)N1CCCC1=O |
| Nombre IUPAC | 1-etenilpirrolidina-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 111.14 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Polyvinylpyrrolidone (PVP 40)
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: Polyvinylpyrrolidone