Especificaciones
| Densidad | 1,23 – 1,29g/mL (Lit.) |
| pH | 2,8 a 4,2 (sol. acuosa al 5%) |
| Cantidad | 500 g |
| Información de solubilidad | Soluble en agua (>100mg/mL, solución al 2,5% aq), metanol, etanol, alcohol, cloroformo y glicerol, ácido acético; insoluble en éter dimetilo, acetato de etilo, acetona, tolueno, xileno, aceite mineral, tetracloruro de carbono. |
| Viscosidad | 27 – 35cps (1% aq soln) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 35.000 – 51.000 |
| Forma física | Polvo |