Learn More
Polivinilpirrolidona K30, MP Biomedicals™
Código de producto. 11406162 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11406162 100 g
11416162 500 g
11426162 1 kg
11436162 5 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11406162 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 02102786.1
Se utiliza como espesante y como agente dispersante. Polivinilpirrolidona K30, MP Biomedicals es un componente de la solución de Denhardt. También se utiliza como desintoxicante, agente complejante, lubricante y aglutinante.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9003-39-8
Fórmula molecular (C6H9NO)n
Peso molecular (g/mol) 111.14
Número MDL MFCD01076626
Clave InChI WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-vinyl-2-pyrrolidone, n-vinylpyrrolidone, 1-vinyl-2-pyrrolidone, 1-vinylpyrrolidin-2-one, n-vinyl-2-pyrrolidinone, vinylpyrrolidone, 2-pyrrolidinone, 1-ethenyl, 1-vinyl-2-pyrrolidinone, n-vinylpyrrolidinone, 1-vinylpyrrolidone
PubChem CID 6917
ChEBI CHEBI:82551
Nombre IUPAC 1-etenilpirrolidina-2-ona
SMILES *-CC(-*)N1CCCC1=O
Especificaciones
Densidad 1.23–1.29g/mL (Lit.)
pH 2.8 to 4.2 (5% aq. soln.)
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Soluble in water (>100mg/mL, 2.5% aq solution), methanol, ethanol, alcohol, chloroform and glycerol, acetic acid; insoluble in dimethyl ether, ethyl acetate, acetone, toluene, xylene, mineral oil, carbon tetrachloride.
Viscosidad 27–35cps (1% aq soln)
Formula Weight (peso de la fórmula) 35,000–51,000
Forma física Powder