Learn More
Polivinilpirrolidona K 30, MP Biomedicals™
Código de producto. 11495372 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Código de producto. Cantidad
11495372 1 kg
1 options
Código de producto. 11495372 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219545191
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Polyvinylpyrrolidone K 30
CAS 9003-39-8
Color Blanco
Densidad 1.23-1.29g/mL
Cantidad 1 kg
Forma física Polvo
Fórmula molecular (C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)y(C2H4O)wC24H44O6
Número MDL MFCD00082107
Sinónimo PVP 40, Polyvidone
Clave InChI HDTIFOGXOGLRCB-KTKRTIGZNA-N
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Nombre IUPAC 2-{2-[3,5-bis(2-hidroxietoxi)oxolan-2-il]-2-(2-hidroxietoxi)etoxi}etil (9E)-octadec-9-enoato
Peso molecular (g/mol) 604.82
Formula Weight (peso de la fórmula) 40000